Läs mer
Thermo Scientific™ Y-PER™ Jästproteinextraktionsreagens
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Y-PER Jästproteinextraktionsreagens är det första kommersiellt tillgängliga jästlysreagenset som använder ett mildt detergentlyseringsförfarande för att effektivt frigöra funktionellt aktiva solubiliserade proteiner.
Höjdpunkter:
Mer protein– extraherar mer än dubbelt så mycket protein som glaspärlmetoder
Mindre krångel– eliminerar svårigheterna förknippade med traditionell lysering av glaspärlor (t.ex. vidhäftande statiskt laddade pärlor, protein-/pärleklumpar och rinnande pärlor)
Optimerad för jäst– validerad för användning med Saccharomyces cerevisiae , Schizosaccharomyces pombe och Pichia pastoris
Mångsidig– effektiv för många olika organismer, inklusive Bacillus subtilus och både grampositiva och gramnegativa bakterier; lämplig för användning i en mängd olika situationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 mL |
| Formatera | Liquid |
| Produkttyp | Yeast Protein Extraction Reagent |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Innehåll och lagring | Store product at room temperature. |
| Produktlinje | Y-PER |