missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ Jästextrakt Pepton Dextrosagar
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
YPD-agar; Vikt: 454 g
Beskrivning
- YPD (YEPD) agar är ett näringsrikt medium för tillväxt av S. cerevisiae som innehåller dextros, pepton, jästextrakt och agar.
- Dextros är energikällan.
- Jästextrakt och pepton ger kol, kväve, mineraler, vitaminer, spåringredienser och andra viktiga tillväxtnäringsämnen som stimulerar tillväxten av jäst.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 67 g/L |
| Form | Pulver |
| Kvalitet | Molekylärbiologi Certified™ |
| För användning med (applikation) | Tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| pH | 6.2± 0,3 (vid 25 °C) |
| Vikt (metrisk) | 454 g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering