Läs mer
Yttrium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis)
Produktkod. 10338210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10338210
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13494-98-9 | N3O96H2O | 383.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13494-98-9
Molekylformel N3O96H2O
Molekylvikt (g/mol) 383.01
MDL-nummer MFCD00149940
InChI-nyckel QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium nitrate hexahydrate, yttrium iii nitrate hexahydrate, yttriumnitrat german, yttrium iii nitrate hexahydrate 1:3:6, yttrium trinitrate hexahydrate, nitric acid, yttrium 3+ salt, hexahydrate, nitric acid,yttrium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, yttriumnitrat, yttrium iii nitrate hexahydrate reo, ytterium nitrate
PubChem CID 166833
IUPAC-namn yttrium(3+);trinitrat;hexahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Y+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Namnnotering 99.9%
Färg Vitt
Fysisk form Adhering Crystalline Powder or Crystals
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9%
Linjär formel Y(NO3)3·6H2O
Merck Index 14,10107
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 383.01
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yttrium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.