Läs mer
ZEOprep™ Klassisk, Bare Silica
Produktkod. 30049009 Handla allt Zeochem Produkter
:
60Å , 200 till 500μ m, 1 kg
60Å , 200 till 500μ m, 5 kg
60Å , 25 till 40μ m, 1 kg
60Å , 25 till 40μ m, 5 kg
60Å , 40 till 63μ m, 1 kg
60Å , 40 till 63μ m, 5 kg
60Å , 60 till 200μ m, 1 kg
60Å , 60 till 200μ m, 5 kg
90Å , 40 till 63μ m, 1 kg
90Å , 40 till 63μ m, 5 kg
90Å , 60 till 200μ m, 1 kg
90Å , 60 till 200μ m, 5 kg
Produktkod. 30049009
Brand: ZEOprep 302107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. ZEOprep oregelbundet formad kiselgel har en yta med hög polaritet och är idealisk för konventionella applikationer lämpliga för gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi.
  • Standard fukthalt på 2 till 4 %
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 60 till 200μ m
Porstorlek 90Å
Teknik Kromatografi
Kvalitet Fukthalt 2 till 4 %
Kvantitet 1 kg
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas Bar Silica
Partikelform Oregelbunden