Läs mer
ZEOprep™ SH (Thiol) Funktionaliserad
Produktkod. 30049005 Handla allt Zeochem Produkter
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
Produktkod. 30049005
Brand: ZEOprep 302083
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. THIOL Oregelbundet formad silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. THIOL-liganden gör ett jonbytarmaterial lämpligt för svaga anjoninteraktioner.
  • SH (thiol) funktionaliserad för jonbytesseparationer
  • Idé för svaga anjonapplikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 500 g
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas SH (Thiol) Funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden