Läs mer
ZVG™ zetForm™ W-vikta handdukar
Produktkod. 17863725
Lager:
2-lagers
3-lagers
Produktkod. 17863725
Brand: ZVG™ 1553601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa vikta handdukar med full utfällningsfunktion är gjorda av högkvalitativt, ofärgat tissuematerial som möjliggör hygienisk handtorkning. Deras prick-till-prick-prägling skiljer dem från andra produkter.
  • Hudvänliga vikta handdukar torkar händerna snabbt och pålitligt
  • Särskilt hög absorptionsförmåga av ofärgat, robust återvunnet material
  • Behagligt mjukvävnadskvaliteter skapar ett uppfriskande toalettklimat
  • Hygienisk handtorkning
  • Med punkt-till-punkt prägling
Obs: Toaletter i europeiska toaletter är utrustade med olika vikta engångshanddukar.
Specifikationer
Produkttyp Handduk
Längd (engelska) 8,7 tum
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Material Vävnad
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Lager 3-lagers