Läs mer
ZVG™ ZetGigant™ Små toalettpappersrullar
Mått (L x B):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Material:
Återvunnen fiber
AIRFLEX tyg
Lager:
2-lagers
3-lagers
Beskrivning
ZVG™ erbjuder ett utvalt sortiment av voluminösa, absorberande och robusta toalettpapper. Den höga avkastningen zetGigant™ roll , som sätter nya ekonomiska standarder, bevisar sin verkliga storlek: sällan påfyllning, minskade underhållstider och konstant driftberedskap.
- Små rullar
- Perforerad
- Med eller utan blommönster
- Varje rulle innehåller 250 ark
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpapper |
| Längd (engelska) | 43,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 110 cm |
| Bredd (engelska) | 37,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 95 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 110 x 95 cm |
| Lager | 3-lagers |