Läs mer
ZVG™ zetPutz™ Polytex™ Lätta våtservetter
Färg:
Vitt
Beskrivning
Polytex™ våtservetter är idealiska för användning i storkök, livsmedelsindustrin, samt i bilverkstäder och färgverkstäder. Den hållbara och luddfria Polytex™ våtservetter är ett rent och kostnadseffektivt alternativ för många applikationer. De kan till och med ta bort envis smuts tack vare sin avtorkningsresistenta natur och lösningsmedelsbeständighet.
- Kan tvättas och återanvändas flera gånger
- Tillverkad av 100% polypropen
- Lösningsmedel- och torkbeständig
- Mycket absorberande
- Silikon- och luddfri
- Matsäker
- Tvättbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 15,7 tum |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (engelska) | 41 cm |
| Bredd (metrisk) | 42 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |