Läs mer
Zinc meso-tetraphenylporphine
Produktkod. p-7050822
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
Produktkod. 11368358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039552.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14074-80-7 | C44H28N4Zn | 678.12 g/mol
Ett porfyrin som används i lysdioder. Det har värdefulla biologiska tillämpningar inom molekylärbiologi, fluoroimmunoanalys och nya läkemedelsutvecklingar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14074-80-7
Molekylformel C44H28N4Zn
Molekylvikt (g/mol) 678.12
MDL-nummer MFCD00012155,MFCD00012155
InChI-nyckel FGEZGTKFMCNEOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc meso-tetraphenylporphine
PubChem CID 91667917
IUPAC-namn 5,10,15,20-tetrafenylporfyrin-22,24-diid;zink
LEDER [Zn].[N-]1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1[N-]C(C=C1)=C(C1=NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc meso-tetraphenylporphine
Färg Lila
Odör Odorless
Kvantitet 0.5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 678.1
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.