Läs mer
R&L Enterprises™ Förzinkade stativstänger
Produktkod. 12368139 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Stång:
10 mm
12,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12368139
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för konstruktion av retortstativ i laboratoriet. R&L Enterprises™ Förzinkade stavar är tillverkade av mjukt stål.
  • Gängad
  • Tillgänglig för en rad diametrar och längder
  • Stångens längd inkluderar inte gängan
Specifikationer
Material Förzinkat mjukt stål
Längd (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Stång 12,5 mm
Produkttyp Stång