Läs mer
Zirkoniumdikloridoxidoktahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479463
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11479463
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12342.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zirkoniumdikloridoxid används som en prekursor för att framställa andra zirkoniumföreningar. Det används i sura färgämnen, pigmenttoner och antiperspiranter. Den kan användas som gummitillsats och fiberbehandlingsmedel. Det används också i färgtorkning, eldfasta material, keramik och glasyr.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zirkoniumdikloridoxid används som en prekursor för att framställa andra zirkoniumföreningar. Det används i sura färgämnen, pigmenttoner och antiperspiranter. Den kan användas som gummitillsats och fiberbehandlingsmedel. Det används också i färgtorkning, eldfasta material, keramik och glasyr.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol.
Noter
Hygroskopisk, fuktkänslig och oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13520-92-8
Molekylformel Cl2H16O9Zr
Molekylvikt (g/mol) 322.24
MDL-nummer MFCD00149898
InChI-nyckel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC-namn oxozirkonium;oktahydrat;dihydroklorid
LEDER O.Cl[Zr](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium dichloride oxide octahydrate
Smältpunkt 150°C (decomposition)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,10184
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 322.25 (178.13 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Acidic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.91
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dichloride oxide octahydrate
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Zirconium dichlorideoxide octahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.