Läs mer
Zirkoniumsilicid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Hf 4 % max, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050257
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11373408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036322.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zirkoniumsilikat används för tillverkning av eldfasta material. Det används också vid tillverkning av vissa keramik, emaljer och keramiska glasyrer. I emaljer och glasyrer fungerar den som opacifierare. zirkoniumsilikat är som pärlor för fräsning och slipning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12039-90-6
Molekylformel H4Si2Zr
Molekylvikt (g/mol) 151.43
MDL-nummer MFCD00151547
InChI-nyckel ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium silicide, zirconium silicide zrsi2, zirconium silicide, zrsi2, $l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane
PubChem CID 6336892
IUPAC-namn bis($l^{2}-silanyliden)zirkonium
LEDER [SiH2]=[Zr]=[SiH2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium silicide
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf 4 %
Löslighetsinformation Insoluble in water. It is insoluble in acids,alkali and aqua regia.
Formel vikt 147.39
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 4.88 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.