Läs mer
Zirconium slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.95% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7052102
Kvantitet:
25 Slugs
5 Slugs
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 11369158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042557.QJ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirconium
LEDER [Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium slug
Namnnotering 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Kvantitet 5 Slugs
Odör Odorless
Vikt ≈1.31g/slug
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metals basis excluding Hf), Hf nominal 3%
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hf nominal 3%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.