Learn More
Zirkoniumtitanoxid, 99,5 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7050799
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11378288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039490.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för glas, optik och keramiska applikationer, avancerad elektronik och i lätta strukturella komponenter i flyg- och elektrokemiska applikationer som bränsleceller där de uppvisar jonkonduktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12036-70-3
MDL-nummer MFCD00210648
Synonym zirconium titanium oxide, tetrahydrate titanium zirconium
Specifications
Kemiskt namn eller material Zirconium titanium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf< 75 ppm
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 203.11
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.