Läs mer
Tocris Bioscience™ Zoniporide dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18034832
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18034832
Brand: Tocris Bioscience™ 2727/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective NHE1 inhibitor
Sodium-hydrogen exchanger isoform 1 (NHE1) inhibitor that displays selectivity over other NHE isoforms (Ki values are 14, 2200 and 220000 nM for human NHE1, human NHE2 and rat NHE3 respectively). Inhibits NHE1 dependent 22Na+ uptake in vitro (IC50 = 14 nM) and provides cardioprotection from myocardial ischemic injury in vivo (EC50 = 0.25 nM). Also inhibits MMP2/9 activity and invasion in breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 241799-10-0
Molekylformel C17H18Cl2N6O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoniporide dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 393.27
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 393.272