Läs mer
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone och Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100μ L
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Maximal återhämtning, rund, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Rund
Standard, Rund, Round
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Tipsformat: 96 tips och 384 tips
- Spetsvolymintervall: 25μ L till 200μ L
- Spetsmaterial: Klar polypropen
- RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
- Ickepyrogena
- Tillgängliga alternativ:
- Med eller utan aerosolbeständiga filter
- Icke-steril eller steril
- Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ yta - Kompatibla huvuden: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150μ L/sek.), LV96, LV384
- Rackformat: Icke-ANSI (96) och ANSI/SLAS (384)
- Rackmaterial: Polypropen
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Grå |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ANSI |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Maxymum Recovery, Rund |
| Förpackning | Rack utan SBS |
| Visa mer |