Learn More
1,2-Dichloroethane, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15640680
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2.5 L
Packaging:
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Molecular Formula C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
MDL Number MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dichloroethane
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Melting Point ∼ -35°C
Color Colorless
Density 1.256g/mL at 25°C
Boiling Point ∼83°C
Quantity 1 L
Explosion Limit 0.156
Flash Point 13°C (55.4°F)
Ignition Point 775°F
Odor Characteristic
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Linear Formula ClCH2CH2Cl
Vapor Pressure 87mmHg (25°C)
UN Number UN1184
Beilstein 605264
Formula Weight 98.96g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grade puriss. p.a.
Chemical Name or Material 1,2-Dichloroethane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen