Learn More
1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
646.38 SEK - 2477.44 SEK
Chemical Identifiers
CAS 1210863-93-6
Molecular Formula C12H19NO6
Molecular Weight (g/mol) 273.29
MDL Number MFCD07781134
InChI Key OHQXZMNJROMWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-acetoxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-4-methoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, pyrrolidine-1,3,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl 3-methyl diester, 4-acetyloxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 45925717
IUPAC Name 4-acetyloxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
SMILES CC(=O)OC1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11414510
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50086.MD
250 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11424510
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50086.03
1 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Show More
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Certificats
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis