Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™ Product Code.: 15415076
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15415076
1 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Product Code. 15415076
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59515.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101385-69-7
Molecular Formula C5H10ClF6N2P
Molecular Weight (g/mol) 278.563
MDL Number MFCD00191914
InChI Key CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidium hexafluorophosphate, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate, cip, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1h-imidazolium hexafluorophosphate, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium; hexafluoro-lambda5-phosphanuide, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate, purum t
PubChem CID 16211675
IUPAC Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium;hexafluorophosphate
SMILES CN1CC[N+](=C1Cl)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Melting Point 231°C to 233°C
Quantity 1 g
Beilstein 5369058
Sensitivity Light and moisture sensitive
Formula Weight 278.56
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
1 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number81202640 Certificate TypeCertificate of Analysis Date06/12/2021 Catalog Number
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis