Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Specifications
Spezifikation
CAS Min % | 97.0 |
Assay Percent Range | 97% |
Quantity | 10 g |
Synonym | 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde |
Formula Weight | 112.13 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur