Learn More
3-(Benzylamino)propionitrile, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11304937
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
3-(Benzyl amino)propionitrile was used as starting reagent in the synthesis of (3R,4S)-1-benzyl-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-[benzyl-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-amino]-propionitrile. It undergoes aza-type Michael reaction with 1-hydroxymethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 706-03-6
Molecular Formula C10H13N2
Molecular Weight (g/mol) 161.23
MDL Number MFCD00001955
InChI Key MWTGBAURSCEGSL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-benzylamino propanenitrile, 3-benzylamino propionitrile, n-benzyl-2-cyanoethylamine, propanenitrile, 3-phenylmethyl amino, a-cyanoethyl benzylamine, beta-cyanoethylbenzylamine, acmc-1bk6i, 3-benzylamino-propionitrile
PubChem CID 69719
IUPAC Name 3-(benzylamino)propanenitrile
SMILES N#CCC[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Specifica
Density 1.024 g/mL
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.5308
Quantity 25 g
UN Number UN3276
Solubility Information Soluble in DMSO.
Formula Weight 160.22
Percent Purity ≥97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-(Benzylamino)propionitrile
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato