Learn More
STEMCELL Technologies 37 μm Reversible Strainer, Small
Reversible 37 μm strainer for filtration and isolation of cellular aggregates, including embryoid bodies and spheroids
Brand:  STEMCELL Technologies 27215
Encompass_Preferred
Product Code. 17178061
  • 3746.25 SEK / Pack of 50
Explore more special offers
Description
Description
  • Reversible strainers are designed for filtration of single cells and isolation of cellular aggregates
  • They are available in 3 mesh sizes: 37 μm (white), 70 μm (orange), and 100 μm (gray)
  • Single cells and objects smaller than the mesh will pass through the strainer and can be collected; larger aggregates will be trapped on the strainer and can be recovered separately
  • Strainers can be stacked for more precise size selection
  • Reversible strainers can be used for harvesting embryoid bodies (EBs) and spheroids from AggreWell™ plates (e.g. Catalog #34811)
  • Other applications include isolation of single cells, e.g. after tissue dissociation or prior to flow cytometry
  • The small strainers (Catalog #27215/27216/27217) are compatible with 14 - 15 mL conical tubes (e.g. Catalog #38009) and 3 - 5 mL round-bottom tubes (e.g. Catalog #38007); the large strainers (Catalog #27250/27260/27270) are compatible with 50 mL conical tubes (e.g. Catalog #38010)
Specifications
Specifications
Small, 50/Box
Cell Culture; Cell Isolation; Spheroid Culture
Special Offers
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies 37 μm Reversible Strainer, Small
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado