Learn More
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Melting Point | 72°C to 75°C |
Quantity | 25 g |
UN Number | UN3261 |
Beilstein | 2364328 |
Sensitivity | Moisture sensitive |
Formula Weight | 269.55 |
Percent Purity | 95% |
Chemical Name or Material | 4- (Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
4-(Bromomethyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido