missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11384626

5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11384626
1 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product Code. 11384626

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32533.03

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5330-38-1
Molecular Formula C7H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 158.581
MDL Number MFCD00021967
InChI Key AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicyl alcohol, 4-chloro-2-hydroxymethyl phenol, 5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 5-chloro-2-hydroxy, benzenemethanol,5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosaligenin, 5-chlorosalicylalcohol, saligenin, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxyphenyl methanol, 5-chloro-2-hydroxyphenylmethyl carbinolShow MoreShow Less
PubChem CID 79238
IUPAC Name 4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)O

Spécification

Melting Point 84°C to 87°C
Quantity 1 g
Formula Weight 158.58
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol

Certificates

A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.

2 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number10205629 Certificate TypeCertificate of Analysis Date07/12/2021 Catalog NumberH32533.09,H32533.03
Lot Number10160502 Certificate TypeCertificate of Analysis Date07/12/2021 Catalog NumberH32533.09,H32533.03

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis