Learn More
AGTR-2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Bio-Techne NBP1-77368C
Product Code. 18322951
  • 6090.00 SEK / 0.10mL
Explore more special offers
Description
Description
AGTR-2 Polyclonal specifically detects AGTR-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
AGTR-2
Polyclonal
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 2, Angiotensin II type-2 receptor, angiotensin receptor 2, AT2ATGR2, MRX88type-2 angiotensin II receptor
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
AGTR2
AGTR2 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the center of human AGTR2. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of AGTR2. Amino Acid Squence: LKTNSYGKNRITRDQV
0.1 mL
Apoptosis
186
Store at 4C in the dark.
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only