Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Model 417 Overshoes
Product Code. 15825352 Shop All Ansell Products
Small
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
MICROGARD™ 2000 STANDARD provides bothprotection and comfort with exceptional liquid andparticulate protection. Ideal for a wide range ofindustrial applications
  • Elasticated opening
  • Bound seams
  • ESD PVC Sole
  • Size: 39-42 • 42-46 • 46-48
  • Color: White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Size Small
Latex Free Yes
Color White
Disposable Single-use
Sterility Non-sterile
Closure Type Elastic Opening
Description Overshoes - ESD
Seam Type Bound
Style Alphatec™ 2000 Overshoes - ESD Size 39-42
For Use With (Application) Proven barrier to low concentration liquid chemicals, diluted pesticides,liquid & particulate biological hazards
Certifications/Compliance EN14126; EN1073-2; DIN32781; EN1149-5; Type 4-B; Type5-B; Type6-B
Packaging Quantity 250/Pk.
Resistance Static, Bloodborne Pathogens, Chemical-resistant, Liquid, Water
Product Type Shoe Covers
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Model 417 Overshoes >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis