Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Electricity
Sign compliant to ISO 7010.
Brand: Brady™ 828103
This item is not returnable.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
1.016 mm | |
-40°C to 140°C | |
Global |
PIC W012-Tri 200-AL-CRD/1 | |
1 Ea. | |
173 mm | |
200 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto