Learn More
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11364758
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11364758
100 g
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Product Code. 11364758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043097.22
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10433-06-4
Molecular Formula C6H15O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 256.943
MDL Number MFCD00015123
InChI Key JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
IUPAC Name antimony(3+);ethanolate
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Specifications
Density 1.524 g/mL
Boiling Point 95°C (11 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 100 g
UN Number UN3082
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 256.9
Percent Purity 99.9%
Physical Form Liquid
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Antimony (III) ethoxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberU14J017 Certificate TypeCertificate of Analysis Date21/09/2023 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Lot NumberM31I011 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/04/2022 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Lot NumberW10F048 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/11/2021 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Lot NumberH17R018 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/11/2021 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
Lot NumberI27P44 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/11/2021 Catalog Number043097.06,043097.14,043097.22
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Antimony(III) ethoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt