Learn More
Baquiloprim-d6, Honeywell Fluka™
Product Code. 15977412
Click to view available options
Quantity:
10 mg
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1228182-50-0
Packaging Glass Bottle
Quantity 10 mg
Molecular Formula C17D6H14N6
MDL Number MFCD16652584
Molecular Weight (g/mol) 0.42
Grade Analytical Standard
For Use With (Application) Antibiotics
Physical Form Powder