Learn More
BD D- Luciferin Sodium Salt
Specific for firefly luciferase in the illustrated reactions
Marque:  BD 556875
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15838788
  • 6580.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 17-02-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Sodium salt
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Purified by HPLC techniques to remove dehydroluciferin and L-Luciferin, both of which are competitive inhibitors of firefly luciferase. Form dehydroluciferin in presence of ultraviolet light and/or moisture
  • Synthetically made substrate
  • lyophilized, in monosodium salt form
  • Non-buffered solution
  • Reconstitute lyophilized D-Luciferin with deionized water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lyophilized
D-Luciferin
-20°C
Sodium salt
50 mg
Luciferase assay
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Research use only