Learn More
BD Acridine Orange Reagent Dropper
Identify microorganisms without mixing or measuring reagents
Brand:  BD 261182
Code produit. 11769022
  • 970.00 SEK / Pack of 50
Estimated Shipment: 27-12-2024
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
To perform tests, squeeze the dropper to crush the ampule. Invert the dropper for convenient drop-by-drop dispensing.
  • Dropper contains one-day supply of reagent or stain, hermetically sealed inside an ampule
  • Strict quality controls assure uniformity and accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Reagent/Stain Dropper
CE
Used for fluorescent microscopic detection of microorganisms in direct smears
Acridine Orange
50 Pack
Dropper
15° to 30°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS