Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
809.15 SEK - 1353.77 SEK
Specifications
Chemical Name or Material Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H4O3S2
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16469845
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-100951
250 mg
809.15 SEK
250mg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16430719
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-100951
1 g
1353.77 SEK
1g
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Spécification
Spécification
Beaucage reagent
White
C7H4O3S2
O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
200.23
Research
Cancer-programmed cell death
66304-01-6
Research
DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
200.23
98.0%
Solid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
FDS
Documents
Documents
Certificats
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis