missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scharlab Bile Esculin Azide Agar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Bile Esculin Azide Agar; Form: Fast
Description
- BAM/ISO
- Fast medium för bekräftelse och räkning av enterokocker i kliniska prover och vattenprover med membranfiltreringsmetoden
- Enligt ISO 7899-2 Standard.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7899-2 |
| Form | Solid |
| Medietyp | Bile Esculin Azide Agar |
| Produkttyp | Differentialselektivt medium |
| Målorganismklass | Gram-positiva Cocci |
| Formulering | Trypton 17,00 g/L, Pepton 3,00 g/L, Jästextrakt 5,00 g/L, Galla 10,00 g/L, Natriumklorid 5,00 g/L, Esculin 1,00 g/L, Ammoniumferricitrat 0,50 g/L, 0,01 g/L, Natrium 5,01 azid. g/L |
| För användning med (applikation) | Bekräftelse och uppräkning av enterokocker i kliniska prover och vattenprover med membranfiltreringsmetoden |
| Inkubationsförhållanden | 44 °C± 0,5 °C |
| Inkubationstid | 2 hr. |
| pH | 7.1± 0,1 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction