Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Rods
Virginal rods designed for further treatment and processing in lengths of up to 2m. PTFE rods feature universal chemical resistance and are available in a variety of sizes.
Marca:  Bohlender™ S1800-06
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040072
  • 971.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 28-02-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • White PTFE rods
  • For further treatment and processing in lengths of up to 2m
  • Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining allowance
  • Universal chemical resistance
  • Compliance
    FDA
Especificaciones
Especificaciones
FDA
Autoclavable
6 mm
-200°C
-200°C
PTFE Rod
PTFE
Further treatment and processing in lengths of up to 2m
White
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado