Learn More
Borosilicate Glass Test Tubes
1125.00 SEK - 2710.00 SEK
Specifications
Certifications/Compliance | ISO 4142:2002 |
---|---|
For Use With | Suitable for all usual laboratory applications |
Includes | Rim |
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Length (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||
13078393
|
Samco
G032/02 |
12 mm | 75 mm |
1125.00 SEK
Pack of 100 |
Estimated Shipment: 22-01-2025
Log in to see stock. |
||||
13088393
|
Samco
G032/03 |
12 mm | 100 mm |
1290.00 SEK
Pack of 100 |
Estimated Shipment: 24-01-2025
Log in to see stock. |
||||
13018403
|
Samco
G032/08 |
18 mm | 150 mm |
2710.00 SEK
Pack of 100 |
Estimated Shipment: 09-04-2025
Log in to see stock. |
||||
Spezifikation
ISO 4142:2002 | |
Suitable for all usual laboratory applications | |
Rim |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts