Learn More
STEMCELL Technologies BrainPhys™ Neuronal Medium and SM1 Kit
Kit including BrainPhys™ Neuronal Medium and SM1 Neuronal Supplement for culture of primary and ES/iPS cell-derived neurons
Brand:  STEMCELL Technologies 05792
Encompass
Product Code. 17108301
  • 3324.00 SEK / 500mL
Explore more special offers
Description
Description
  • Promote, rather than inhibit, neuronal activity and maturity in your cultured primary or human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neurons
  • Based on the formulation by Bardy and Gage (Bardy et al. PNAS, 2015), BrainPhys serum-free neuronal basal medium is optimized to yield a higher proportion of synaptically active neurons by mimicking the central nervous system (CNS) extracellular environment
  • Use BrainPhys Neuronal Medium for long-term culture of hPSC- and CNS-derived neurons and to perform functional assays, such as microelectrode array-based recordings or live-fluorescent imaging, without shocking your cells by changing media
  • To ensure cell survival in long-term culture, BrainPhys must be combined with an appropriate supplement
  • For your convenience, BrainPhys Neuronal Medium N2-A & SM1 Kit is available for hPSC-derived neurons and can be combined with lineage-specific growth factors and/or small molecules
Spezifikation
Spezifikation
Neural Cells, PSC-Derived, Neurons, Pluripotent Stem Cells
Cell Culture; Differentiation; Maintenance
500 mL Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt