Learn More
Carbon, Hanna Instruments™
Código de producto. 11612610
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 Pc.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 7440-44-0
Molecular Formula C
Quantity 50 Pc.
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594