Learn More
Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Bio-Techne NBP2-99711AF350
This item is not returnable.
View return policy
Description
Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 Polyclonal specifically detects Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 in Human samples. It is validated for ELISA.Specifications
Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 | |
Polyclonal | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
23491 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
Alexa Fluor 350 | |
carboxylesterase 3, carboxylesterase 3 (brain), EC 3.1.1, EC 3.1.1.1, ES31FLJ21736, esterase 31, Liver carboxylesterase 31 homolog | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carboxylesterase 3/CES3/Esterase 31 (NP_079198.2; Met 1-Glu 561). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur