Learn More
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Positive Phase
Provides enhanced contrast and lead-free manufacturing according to RoHS standards with multi-layer coated glass. CCIS™ EC-H Plan Phase Objective, Positive Phase is compatible with all BA microscopes
Brand:  Motic™ 1101001702911
 View more versions of this product
Product Code. 11792298
  • 2200.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 12-03-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • For use with BA Series Microscopes
  • EC-H Plan Phase
  • Positive Phase
  • 10X/0.25 (WD=17.4mm) or 40X/0.65/S (WD=0.5mm)
Spécification
Spécification
Positive Phase
0.25 mm
10X
1 Piece
EC-H Plan Phase
BA Microscope Series
0.25
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis