Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
Produktkod. 15579992
Kvantitet:
180 analyser
20 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15579992
Brand: Invitrogen™ C34571
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit, för flödescytometri
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit används för in vitro och in vivo märkning av celler för att spåra flera generationer med färgspädning genom flödescytometri.
  • Överlägsen prestanda —ljus, single-peak färgning möjliggör visualisering av flera generationer
  • Långsiktig signalstabilitet bibehålls —väl i celler i flera dagar efter färgning
  • Mångsidiga —flera färger tillgängliga för att enkelt kombineras med antikroppar eller markörer för cellfunktion, såsom GFP
  • Enkelt, robust färgningsprotokoll
    Se en urvalsguide för alla CellTrace™ Cellproliferationssatser för flödescytometri .
    Överlägsen fluorescerande färgning
    Framgångsrik proliferationsanalys genom färgspädning (se figur nedan) kräver ett extremt ljust färgämne för att skilja fluorescensmärkta celler från autofluorescens efter flera celldelningar. Den intensiva fluorescerande färgningen som tillhandahålls av CellTrace™ Violett färgämne möjliggör visualisering av tio eller fler generationer av prolifererande celler innan signalen överväldigas av inneboende cellulär autofluorescens. Konsekvent, homogen färgning resulterar i mycket liten fluorescensvariation mellan celler i en population, så distinkta generationer kan ses utan något krav på komplex modelleringsprogramvara.
    Långsiktig signalretention
    Till skillnad från fläckar som märker lipidmembranet i celler, CellTrace™ Violett färgning passerar lätt plasmamembranet och binder kovalent inuti celler där det stabila, välbevarade fluorescerande färgämnet ger en konsekvent signal, även efter flera dagar i en cellodlingsmiljö. CellTrace™ Violett färgämne binder kovalent till alla fria aminer på ytan och insidan av celler och visar liten cytotoxicitet, med minimal observerad effekt på cellernas proliferativa förmåga eller biologi.
    Enkel multiplexering med andra fluoroforer
    Den violetta excitationen och smala emissionen av CellTrace™ Violett färgämne gör den idealisk för multiplexering på grund av den begränsade spektrala överlappningen med andra vanliga färgämnen (Alexa Fluor™ 488, FITC och RPE) och fluorescerande proteiner (Green Fluorescent Protein (GFP) och mCherry) (se Fluorescens Spectra för CellTrace™ Violett fläck nedan).
    Enkelt, robust färgningsprotokoll
    De CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit innehåller bekväma engångsflaskor med torr färg för att möjliggöra småskaliga experiment utan att förbereda överflödiga mängder färgämne. En stamlösning framställs genom att lösa innehållet i en flaska i vattenfri DMSO före användning. För att färga 1 mL celler i proteinfritt medium μanvänds vanligtvis 1 L av denna stamlösning. Cellerna ska färgas i 20 minuter vid rumstemperatur med försiktig omrörning. En kort tvätt med komplett medium kommer sedan att släcka eventuellt kvarvarande färgämne i lösningen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska CellTrace™ Violett reagens och 1 injektionsflaska DMSO (100μ L).
  • Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
  • Detektionsmetod fluorescens
    För användning med (applikation) Proliferationsanalys
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Produkttyp Cellproliferationskit
    Typ av färg Innehåller 1 injektionsflaska CellTrace™ Violett reagens och 1 injektionsflaska DMSO (100 μL)
    Emission ⁄405 450
    Form Solid
    Formatera Rör
    Produktlinje CellTrace
    Kvantitet 20 analyser
    Reagenstyp CFSE & relaterade föreningar
    Frakt skick Rumstemperatur
    Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)