Learn More
Abnova™ CES1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00001066-T01.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
293T | |
CES1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 62.37kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CES1 antibody (Mfr. No. H00001066-B01) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
BC012418.1 | |
pCMV-CES1 full-length | |
100 μL | |
Human |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ CES1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) > 100μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido