Learn More
Novus Biologicals™ CFTR Recombinant Protein Antigen
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
Brand:  Novus Biologicals™ NBP1-89315PEP
Product Code. 18323480
  • 2460.00 SEK / 0.10mL
Explore more special offers
Description
Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CFTR. The CFTR Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CFTR Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-89315. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Specifications
Especificaciones
1080
Chromatography
0.5mg/mL
PBS and 1M Urea, pH 7.4.
CFTR
32kDa
0.1mL
E.Coli
INSIRKFSIVQKTPLQMNGIEEDSDEPLERRLSLVPDSEQGEAILPRISVISTGPTLQARRRQSVLNLMTHSVNQGQNIHRKTTASTRKVSLAPQANLTELDIYSRRLSQETGLEISEEINEEDL
Human
>80%
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Blocking/Neutralizing, Control
Unlabeled
CFTR
RUO
This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-89315. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only