Learn More
Zwiebel™ Class M1 Box Weights
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
Marke: Zwiebel™ PBI23095
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Class M1 stainless steel calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Spezifikation
±10 mg | |
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur