Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Bio-Techne NBP2-52398F
Product Code. 18237542
  • 6335.00 SEK / 0.10mL
Explore more special offers
Description
Description
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
CRISPR-Cas9
Monoclonal
FITC
PBS with 0.05% Sodium Azide
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Bacteria
Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
6G12
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
0.1 mL
Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
This CRISPR-Cas9 antibody (6G12) - C-terminus is specific to Cas9 from Streptococcus pyogene.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis