Learn More
Davercin, MedChemExpress
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Brand: Medchem Express HY-100584
This item is not returnable.
View return policy
Description
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.Specifications
Davercin | |
White | |
C38H65NO14 | |
Erythromycin Cyclocarbonate | |
C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O | |
759.92 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
55224-05-0 | |
Research | |
25 mg | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM) | |
759.92 | |
98.0% | |
Solid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Research purposes only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur