Learn More
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser Product Code.: 17790129
Add to basket
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser
Artikelnummer. 17790129
Black
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
Blue
Green
White
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 17790129
Brand: Kolmi Hopen™ 70.111BLACK
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These double elastic clip caps come in wall-mounted dispensers for convenient use.
  • Covers the full head, as required by the HACCP process
  • Extra comfort with double elastic to ensure excellent retention
  • Ability to use color code for tracking
  • 12 g/m2 fabric weight
Spezifikation
Material Polypropylene
Color Black
Disposable Single-use
Design Type Clip Cap
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance EN ISO 9001
Quantity 250 Pk.
Dimensions (L x W) 40 x 55 cm
Includes Caps and Wall Dispenser
For Use With (Application) Industrial, Laboratory
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Double Elastic Polypropylene Clip Caps in Wall Dispenser >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt