Läs mer
Invitrogen™ DynaMag™ -96 Bottenmagnet
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
En magnet
Magnet drar pärlor till botten av varje brunn. Kompatibel med PCR-strips och 96-brunnars plattor (200μ L) non-skirted och halv-skirted och ersätter Dynal MPC-96B. När de används i kombination med DynaMag-96 Side på en automationsplattform tillåter de två magneterna betydande volymförändringar genom ett arbetsflöde.
- Höga tvättvolymer —DynaMag-96 Side
- Låga elueringsvolymer —DynaMag-96 Botten
- Koncentrerar pärlor i botten av varje brunn
- Har 96 runda magneter (en centrerad i botten av varje brunn: för att säkerställa identisk provhantering vid varje position)
- Gör det möjligt att koncentrera provet genom att eluera i små volymer (ca 10 μL)
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Magnet |
| Innehåll och lagring | Innehåller en magnet. Förvaras vid rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | DynaMag™ |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | DynaMag |
| Kvantitet | 1 vardera |