Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit II
Immunomagnetic positive selection of human CD138+ cells (e.g. normal or malignant plasma cells for multiple myeloma research)
Marke: STEMCELL Technologies 17877
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit II is designed to isolate CD138+ (syndecan-1) cells from fresh or previously frozen bone marrow or peripheral blood mononuclear cells by positive selection
- Desired cells are targeted with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD138 and dextran-coated magnetic particles
- This cocktail also contains an antibody to human Fc receptor to minimize nonspecific binding
- Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
- The CD138 antigen is expressed on normal and malignant plasma cells (but not mature B cells)
- This product is an improved version of the EasySep™ Human CD138 Positive Selection Kit (Catalog #18357) that provides highly purified cells using a shorter protocol
Spezifikation
B Cells, Plasma | |
Cell Isolation | |
2 x 109 cells |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur