Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
GREENER_CHOICE
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
Brand:  Sartorius BCA5201I-1S
25070.50 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "24377" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16685673
  • 26390.00 SEK / Each
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
  • Accurate weighing results that can be trusted time after time
  • Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
  • Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
  • Controlled access to balance settings with user management
  • Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CE Certificate, CSA for Canada
With Internal Calibration
Intuitive Graphic Touch Technology
Glass, PBT, Stainless Steel
≤0.9 seconds
100/240 V
50/60 Hz
Internal
D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
5.2 kg
100 mg
Electronic Precision Balance
Balance
0.2 A
Class III
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato