Learn More
EZH2/KMT6 Mouse anti-Human, Clone: CL11915, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
3675.00 SEK - 5775.00 SEK
Specifications
Antigen EZH2/KMT6
Clone CL11915
Dilution Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18322965
missing translation for 'viewDocuments'
Bio-Techne
NBP3-15125-25UL
25 μg
3675.00 SEK
25µL
18328521
missing translation for 'viewDocuments'
Bio-Techne
NBP3-15125-100UL
100 μg
5775.00 SEK
100µL
Description
Description
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
EZH2/KMT6
Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169
This antibody was developed against a synthetic peptide. Actual immunogen sequence is proprietary information.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL11915
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Prostate Cancer
PBS (pH 7.2), 40% glycerol
2146
IgG2b
Protein A purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis